Merck
VPMH207000
Millipore
Viresolve® Pro+ Magnus Filterhalter
Synonym(e):
Viresolve® Pro+ Magnus Holder (for 1 to 7 Devices and 1 to 7 Shields and Shield H)
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materialien
316L stainless steel component(s) (structural)
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Viresolve®
L × B × H
135 cm (53 in.) × 104 cm (40.9 in.) × 77 cm (30.3 in.)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Die Viresolve® Magnus Halter sind für die Verarbeitung großer Volumen konzipiert. Der Viresolve® Pro+ Magnus Halter ist zur Verwendung mit der Viresolve® Pro Vorrichtung in Kombination mit entweder dem Viresolve® Pro Shield oder Shield H konzipiert. Kein Produktkontakt eliminiert die Notwendigkeit für Reinigungsvalidierungen. Der Kartuschenhalter VPMH207000 kann 1 bis 7 Einheiten aufnehmen
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Einfache manuelle Hydraulik zum Festklemmen von Einheiten
  • Vertikale Orientierung zum Minimieren der Grundfläche und erleichterten Nutzung (stapeln, festklemmen, verwenden)
Rechtliche Hinweise
VIRESOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany