m17.ASC
11112201, mouse adipose tissue, Fibroblast-like
Synonym(e):
m17 ASC, m17ASC
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
m17.ASC, 11112201
Biologische Quelle
mouse adipose tissue
Wachstumsmodus
Adherent
Karyotyp
Normal diploid
Morphologie
Fibroblast-like
Rezeptoren
Sca-1, c-kit/CD117, nestin, nucleostemin, CD44 and CD106
Verwandte Kategorien
Ursprung der Zelllinie
Beschreibung der Zelllinie
DNA-Profil
Nährmedium
Subkultur-Routine