Wichtige Dokumente
CAS9MRNA
Cas9 mRNA
Synonym(e):
CRISPR Cas9 mRNA
Verpackung
vial of 50 μL
Qualitätsniveau
Konzentration
500 ng/μL
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Creation of gene knockouts in transgenic applications
- Creation of knock-in animals with promoters, fusion tags or reporters integrated into endogenous genes
Leistungsmerkmale und Vorteile
Komponenten
Please note, product does not contain guideRNA sequence. This must be purchased separately through the Custom CRISPR product tab.
Prinzip
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
Learn about CRISPR Cas9, what it is and how it works. CRISPR is a new, affordable genome editing tool enabling access to genome editing for all.
Verwandter Inhalt
Sigma-Aldrich® Advanced Genomics is the leading provider of gene editing and silencing technologies including CRISPR, Cas9, synthetic guide RNA (sgRNA), and Zinc Finger Nuclease (ZFN).
Sigma-Aldrich® Advanced Genomics ist der führende Anbieter von Technologien für die Geneditierung und Genstummschaltung wie CRISPR, Cas9, Single Guide-RNA (sgRNA) und Zinkfingernuklease (ZFN).