Wichtige Dokumente
CRISPR06
CRISPR UNIVERSAL NEGATIVE CONTROL 1
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Verpackung
vial of 50 μL
Konzentration
20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of plasmid DNA)
Anwendung(en)
CRISPR
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Creation of gene knockouts in cell lines
- Creation of knock-in cell lines with promoters, fusion tags or reporters integrated into endogenous genes
Leistungsmerkmale und Vorteile
Komponenten
Prinzip
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
which may not be suitable for transfection into particular cell types. For best results, we advise maxi-prepping
plasmids using endotoxin-free DNA purification kits prior to transfection.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Validate CRISPR gene editing experiments easily with Sigma-Aldrich® T7E1 mismatch detection kit, ensuring successful editing.
Protokolle
Learn about CRISPR Cas9, what it is and how it works. CRISPR is a new, affordable genome editing tool enabling access to genome editing for all.