Merck
C9426
Sigma-Aldrich
CHAPS-Hydrat
BioReagent, suitable for electrophoresis, ≥98% (HPLC)
Synonym(e):
3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propansulfonat Hydrat, CHAPS
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C32H58N2O7S · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
614.88 (anhydrous basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161902
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NB.22
Beschreibung
zwitterionic
Qualitätsniveau
Produktlinie
BioReagent
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Mol-Gew.
614.88 g/mol (anhydrous basis)
Methode(n)
electrophoresis: suitable
protein quantification: suitable
Verunreinigungen
<0.04% DMF
mp (Schmelzpunkt)
157 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Eignung
suitable for electrophoresis
Lagertemp.
room temp
SMILES String
O.C[C@H](CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C32H58N2O7S.H2O/c1-21(8-11-29(38)33-14-6-15-34(4,5)16-7-17-42(39,40)41)24-9-10-25-30-26(20-28(37)32(24,25)3)31(2)13-12-23(35)18-22(31)19-27(30)36;/h21-28,30,35-37H,6-20H2,1-5H3,(H-,33,38,39,40,41);1H2/t21-,22+,23-,24-,25+,26+,27-,28+,30+,31+,32-;/m1./s1
InChIKey
SJCUTFKCLFLIFE-JWTJKVBLSA-N
Allgemeine Beschreibung
CHAPS ist ein nicht denaturierendes, zwitterionisches Sulfobetain-Detergens. Es ist mild und solubilisert Membranproteine und -rezeptoren. Es ist zum Aufbrechen von Protein-Protein-Wechselwirkungen geeignet. Es ist ein Derivat der natürlichen Gallensalze. Es hat ein kleines Molekulargewicht der Mizellen (6.150) und eine hohe kritische Mizellenkonzentration (6–10 mM), sodass es aus den Proben durch Dialyse entfernt werden kann.
Anwendung
CHAPS wurde in folgenden Anwendungen eingesetzt:
  • zur Permeabilisierung von Zellmembranen,
  • als Bestandteil des Lysepuffers für die Homogenisierung von Lebergewebe und Fettgewebe,
  • als Komponente des Denaturierungspuffers bei der Enzymcharakterisierung,
  • als Komponente des 2D-Probenpuffers bei der 2D-Elektrophorese,
  • zur Proteinsolubilisierung bei der isoelektrischen Fokussierung.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Non-autophagic GFP-LC3 puncta induced by saponin and other detergents
Ciechomska, et al.
Autophagy, 3(6), 586-590 (2007)
Effect of copper nanoparticles exposure in the physiology of the common carp (Cyprinus carpio): Biochemical, histological and proteomic approaches.
Gupta Y, et al.
Aquaculture and Fisheries, 1, 15-23 (2016)
Phytase activity in sourdough lactic acid bacteria: purification and characterization of a phytase from Lactobacillus sanfranciscensis CB1.
De Angelis M, et al.
International Journal of Food Microbiology, 87(3), 259-270 (2003)
Investigation of protein-tyrosine phosphatases by in-gel assays.
Markova B, et al.
Methods, 35(1), 22-27 (2005)
Qingchuan Zhao et al.
Cancer immunology research, 8(4), 544-555 (2020-02-13)
High-grade serous ovarian cancer (HGSC), the principal cause of death from gynecologic malignancies in the world, has not significantly benefited from advances in cancer immunotherapy. Although HGSC infiltration by lymphocytes correlates with superior survival, the nature of antigens that can