Fortfahren mit
S3523
Surfactin
from Bacillus subtilis, ≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
surfactin C
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 441.00
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’760.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C53H93N7O13
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1036.34
UNSPSC Code:
51102829
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.85
CHF 441.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Bacillus subtilis
Quality Segment
description
zwitterionic
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
storage condition
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep in a dry place.)
color
white to faint yellow
CMC
7.5-20 μmol/L (depending on methods)
solubility
ethanol: soluble 10 mg/mL
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, fungi, mycoplasma, neoplastics, viruses
mode of action
cell membrane | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)CCCCCCCCC[C@@H]1CC(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)O1
InChI
1S/C53H93N7O13/c1-30(2)20-18-16-14-13-15-17-19-21-36-28-43(61)54-37(22-23-44(62)63)47(66)55-38(24-31(3)4)48(67)57-40(26-33(7)8)51(70)60-46(35(11)12)52(71)58-41(29-45(64)65)50(69)56-39(25-32(5)6)49(68)59-42(27-34(9)10)53(72)73-36/h30-42,46H,13-29H2,1-12H3,(H,54,61)(H,55,66)(H,56,69)(H,57,67)(H,58,71)(H,59,68)(H,60,70)(H,62,63)(H,64,65)/t36-,37+,38+,39-,40-,41+,42+,46+/m1/s1
InChI key
NJGWOFRZMQRKHT-WGVNQGGSSA-N
General description
Chemische Struktur: Peptid
Application
Surfactin wird als Tensid verwendet, um den Fluss von mono- und divalenten Kationen (beispielsweise Calcium) durch Lipddoppelschicht-Membranen zu vermitteln. Außerdem wird es genutzt, um Antitumor-Aktivitäten sowie Aktivitäten gegen umhüllte Viren, gegen den Protoplasten von Bacillus megaterium und gegen Mycoplasma[1] zu untersuchen.
Biochem/physiol Actions
Surfactin ist ein Lipopeptid-Antibiotikum, das aus einer β-Hydroxy-Fettsäure, die eine lange Fettsäuregruppe besitzt, und sieben Aminosäuren besteht. Drei von ihnen weisen eine D-Konfiguration auf. Es ist ein starkes Biotensid, das die Lyse von Erythrozyten und Bakterien verursacht. Außerdem besitzt es gerinnungshemmende Wirkung. Es wird davon ausgegangen, dass Surfactin Membranen mittels physikochemischer Interaktion unterbricht oder desintegriert.[1]
Other Notes
Behälter dicht verschlossen an einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren. An einem trockenen Ort aufbewahren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
11702B0125V3639
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, fungi, neoplastics, Gram-positive bacteria, viruses, mycoplasma
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria, parasites, viruses
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
liquid, ready-to-use solution
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
biological source
Bacillus subtilis
biological source
Bacillus licheniformis
biological source
Bacillus licheniformis
biological source
Streptomyces sp.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf