C8615
CXCL16 human
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Synonym(e):
CXC chemokine ligand 16
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥97% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized powder
Wirksamkeit
2.5-12 ng/mL
Mol-Gew.
predicted mol wt ~10.1 kDa
Verpackung
pkg of 25 μg
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
endotoxin, tested
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable