Wichtige Dokumente
C8534
Anti-Chorionic Gonadotropin (α+β subunits) (HCG) antibody produced in rabbit
whole antiserum
Synonym(e):
Chorionic Gonadotropin Antibody, HCG Antibody - Anti-Chorionic Gonadotropin (α+β subunits) (HCG) antibody produced in rabbit, Hcg Antibodies, Hcg Antibody
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
whole antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Enthält
15 mM sodium azide
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:100 using human placental tissue
radioimmunoassay: 1:50,000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Anti-Chorionic Gonadotropin (α + α subunits) antibody is specific for both α and β subunits of human chorionic gonadotropin.
Immunogen
Anwendung
Rekonstituierung
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?