C8417
N-(2-Chlorethyl)-N-Ethyl-2-Brombenzylamin -hydrochlorid
≥98% (TLC), solid, adrenergic neurotoxin
Synonym(e):
DSP-4
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
N-(2-Chlorethyl)-N-Ethyl-2-Brombenzylamin -hydrochlorid, ≥98%, solid
Qualitätsniveau
Assay
≥98%
Form
solid
Farbe
white
Löslichkeit
H2O: 48 mg/mL
0.1 M NaOH: 7 mg/mL
ethanol: soluble
SMILES String
Cl[H].CCN(CCCl)Cc1ccccc1Br
InChI
1S/C11H15BrClN.ClH/c1-2-14(8-7-13)9-10-5-3-4-6-11(10)12;/h3-6H,2,7-9H2,1H3;1H
InChIKey
NDDRNRRNYOULND-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Vorsicht
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable