Wichtige Dokumente
C7255
Cystamin -dihydrochlorid
Synonym(e):
2,2′-Diamino-diethyldisulfid -dihydrochlorid, 2,2′-Dithio-bis-(ethylamin) -dihydrochlorid, Decarboxycystin -dihydrochlorid
About This Item
Assay
≥98%
mp (Schmelzpunkt)
217-220 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Cl[H].Cl[H].NCCSSCCN
InChI
1S/C4H12N2S2.2ClH/c5-1-3-7-8-4-2-6;;/h1-6H2;2*1H
InChIKey
YUFRRMZSSPQMOS-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?