C6974
Anti-CaM Kinase IIα (CaMKIIα) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Größe auswählen
CHF 176.00
Voraussichtliches Versanddatum24. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 176.00
Voraussichtliches Versanddatum24. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 50 kDa
Speziesreaktivität
human, chicken, rat, mouse
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Methode(n)
microarray: suitable
western blot: 1:5,000 using synaptosomal fraction of rat brain
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CAMK2A(815)
mouse ... Camk2a(12322)
rat ... Camk2a(25400)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
- in immunolabelling
- in western blotting
- in immunoprecipitation
- in immunoblotting
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?