Merck
C6876
Sigma-Aldrich
Z-Glu-OH
Synonym(e):
N-(Carbobenzyloxy)-L-glutaminsäure, Z-L-glutaminsäure
About This Item
Lineare Formel:
HOOCCH2CH2CH(NHCOOCH2C6H5)COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
281.26
Beilstein:
2061272
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
115-117 °C (lit.)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC(=O)CC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C13H15NO6/c15-11(16)7-6-10(12(17)18)14-13(19)20-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8H2,(H,14,19)(H,15,16)(H,17,18)/t10-/m0/s1
InChIKey
PVFCXMDXBIEMQG-JTQLQIEISA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable