Merck
C4418
L-Cysteinsulfinsäure Monohydrat
neurotransmitter , powder
Synonym(e):
3-Sulfinoalanin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C3H7NO4S · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
171.17
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
L-Cysteinsulfinsäure Monohydrat,
form
powder
Quality Segment
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(CS(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO4S/c4-2(3(5)6)1-9(7)8/h2H,1,4H2,(H,5,6)(H,7,8)
InChI key
ADVPTQAUNPRNPO-UHFFFAOYSA-N
Application
L-Cysteinsulfinsäure-Monohydrat wird bei der Fluoreszenzmessung der Cysteinoxidation verwendet.
Biochem/physiol Actions
Cysteinsulfinsäure (CSA), auch 3-Sulfinoalanin genannt, wird durch die Umwandlung von Schwefel zu Sulfinsäure in Cystein mittels der Enzym-Cystein-Dioxygenase (CDO) synthetisiert. CSA ist eine putative exzitatorische Aminosäure (EAA) mit Neurotransmitterwirkung, die auch Herz-Kreislauf-Funktionen regelt.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Cysteinsulfinsäure Monohydrat
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)