C1608
Monoclonal Anti-Cellular Retinoic Acid Binding Protein 1 antibody produced in mouse
clone C-1, ascites fluid, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-CRABP 1
Größe auswählen
CHF 570.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 570.00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
C-1, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 16 kDa
Speziesreaktivität
feline, turtle, monkey, rabbit, bovine, human, rat, chicken
Darf nicht reagieren mit
(chameleon), frog, goldfish
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CRABP1(1381)
rat ... Crabp1(25061)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Western Blotting (1 paper)
- indirect ELISA
- western blotting at a dilution of 1:1000
- immunofluorescence at a working dilution of 1:250
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?