C-12720
Human Osteoblasts (HOB)
500,000 cryopreserved cells
Synonym(e):
HOB cells
Biologische Quelle
human bone (knee and hip joints)
Verpackung
pkg of 500,000 cells
Morphologie
(osteoblasts)
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Allgemeine Beschreibung
Ursprung der Zelllinie
Anwendung
Qualität
Warnhinweis
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Empfohlene Produkte
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Primary human osteoblasts and media for the optimal growth and mineralization of human osteoblast cultures. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.
Yeast plasmid selection: Utilizes auxotrophic yeast strains for plasmid selection, enabling growth on synthetic media for better yield.
Overview of primary cells and media usage in biomedical culture applications highlights differences from cell lines.
Was sind Primärzellen? Ein umfassender Überblick über tierische und menschliche Primärzelllinien und -medien und deren Verwendung in biomedizinischen Zellkulturanwendungen. Primärkulturen sind im Vergleich zu Zelllinien weniger homogen.
Verwandter Inhalt
Cell culture protocol used to differentiate primary human osteoblasts into bone cells in 2-3 weeks.