C-12530
Human Skeletal Muscle Cells (SkMC)
500,000 cryopreserved cells
Synonym(e):
SkMC cells
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human skeletal muscle
Verpackung
pkg of 500,000 cells
Morphologie
(skeletal muscle)
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Allgemeine Beschreibung
Ursprung der Zelllinie
Anwendung
Qualität
Warnhinweis
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Primary human skeletal muscle cells and culture medium optimized for the in vitro cultivation and differentiation of primary human skeletal muscle cells. Protocols for handling, cell passaging, media, and product use.
Yeast plasmid selection: Utilizes auxotrophic yeast strains for plasmid selection, enabling growth on synthetic media for better yield.
Overview of primary cells and media usage in biomedical culture applications highlights differences from cell lines.
Was sind Primärzellen? Ein umfassender Überblick über tierische und menschliche Primärzelllinien und -medien und deren Verwendung in biomedizinischen Zellkulturanwendungen. Primärkulturen sind im Vergleich zu Zelllinien weniger homogen.