BAF189050050
Centrifuge Tube Ice Rack
polypropylene, Holds 28 x 50 mL tubes
Synonym(e):
cold tube storage
Größe auswählen
CHF 104.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 104.00
Empfohlene Produkte
Materialien
polypropylene
Leistungsmerkmale
Holds 28 x 50 mL tubes
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F18905-0050
Methode(n)
cryopreservation: suitable
Größe
305x178x127 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Dual convenience: Bench top ice rack and Large Spill containment system
- Durable, stackable ice rack holds approximately 67 oz (2 liters) of ice
- The large chilled bath holds twenty-eight 50 ml centrifuge tubes
- Durable polypropylene construction offers chemical resistance
- Steam sterilizable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)