Merck
B6660
Nalgene® Flaschen, Stil 2114
capacity 500 mL
Synonym(e):
HDPE bottles, nalgene bottle, nalgene bottles
Größe auswählen
12 EA
CHF 66.10
CHF 66.10
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
12 EA
CHF 66.10
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.17
CHF 66.10
Check Cart for Availability
Materialien
high-density polyethylene bottle
polypropylene cap
polypropylene screw closure
square translucent bottle
Verbindung
Joints threaded neck (53)
Beschreibung
Not autoclavable
Leistungsmerkmale
with cap
Verpackung
pack of 12 ea
Hersteller/Markenname
Nalgene® 2114-0016
Flasche L &Anzahl; H &Anzahl; B
74 mm × 146 mm × 74 mm
Kapazität
500 mL
Allgemeine Beschreibung
Quadratische Weithalsflaschen
Rechtliche Hinweise
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)