B6410
Nalgene® Flaschen, Stil 2114
capacity 175 mL
Synonym(e):
HDPE bottles, nalgene bottle, nalgene bottles
Größe auswählen
CHF 39.70
Größe auswählen
About This Item
CHF 39.70
Empfohlene Produkte
Materialien
high-density polyethylene bottle
polypropylene cap
polypropylene screw closure
square translucent bottle
Verbindung
Joints threaded neck (38-415)
Beschreibung
Not autoclavable
Leistungsmerkmale
with cap
Verpackung
pack of 12 ea
Hersteller/Markenname
Nalgene® 2114-0006
Flaschendurchm. &Anzahl; H &Anzahl; B
51 mm × 106 mm × 51 mm
Kapazität
175 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Exhibits chemical resistance to a wide range of acids, bases, and alcohols
- Excellent for freezer storage up to −100°C (−148°F)
- Easy to fill as it has a wide mouth
- Designed to save space in the freezer
- Made up of non-toxic materials
- Nalgene closures enable leak-proof bottles that prevent contamination of reagents
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)