AMAB91223
Anti-Fibronectin Antibody
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, mouse monoclonal, CL3730
Synonym(e):
Anti-CIG, Anti-FINC, Anti-GFND2, Anti-LETS, Anti-MSF
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Monoclonal Anti-FN1 antibody produced in mouse, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL3730, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
CL3730, monoclonal
Produktlinie
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Form
buffered aqueous glycerol solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunoblotting: 1 μg/mL
immunohistochemistry: 1:1000- 1:2500
Isotyp
IgG1
Immunogene Sequenz
HEEICTTNEGVMYRIGDQWDKQHDMGHMMRCTCVGNGRGEWTCIAYSQLRDQCIVDDITYNVNDTFHKRHEEGHMLNCTCFGQGRGRWKCDPVDQCQDSETGTFYQIGDSWEKYVHGVRYQCYCYGRGIG
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FN1(2335)
Verwandte Kategorien
Immunogen
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Verlinkung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)