ADAPA481167-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-81 Rotor
holds 16 x 7 - 17 mL round-bottom tubes, for 500 mL rectangular buckets, pack of 2 ea
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
flat bottom
Leistungsmerkmale
for use with aerosol-tight lid
holds 16 x 7 - 17 mL round-bottom tubes
with rubber mat
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 022638726 (NA)
Parameter
3,000 × g max. RCF
Methode(n)
centrifugation: suitable
Höhe
108 mm
Durchmesser
17.5 mm
Kompatibilität
for use with 500 mL rectangular bucket
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)