Fortfahren mit
Z382000
Nalgene® rectangular carboy
nominal capacity 9 L (2 gal), Style 2321, autoclavable
Synonym(e):
carboys, nalgene carboys, Nalgene 2321-0020, laboratory container, receptical, vessel
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 215.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41121820
CHF 215.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
high-density polyethylene Carboy, polypropylene screw closure
feature
autoclavable
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene 2321-0020
L × W × H
8 1/2 in. (216 mm) × 5 3/4 in. (146 mm) × 13 1/2 in. (343 mm)
nominal capacity
9 L (2 gal)
General description
Molded-in graduations in liters and gallons. Built-in shoulder loops with a stainless steel bail handle attached. Wide-mouth opening (100 mm)
Features and Benefits
Similar to style 2211, but all polypropylene.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C6317C6442C2817
description
nominal capacity 9 L (2 gal), Style 2321, autoclavable
description
nominal capacity 9 L (2 gal), Style 2211, autoclavable: no
description
nominal capacity 20 L (5 gal), Style 2211, autoclavable: no
description
nominal capacity 15 L (4 gal), low-density polyethylene
feature
autoclavable
feature
autoclavable: no
feature
autoclavable: no
feature
-
manufacturer/tradename
Nalgene 2321-0020
manufacturer/tradename
Nalgene 2211-0020
manufacturer/tradename
Nalgene 2211-0050
manufacturer/tradename
Nalgene 2210-0040
material
high-density polyethylene Carboy, polypropylene screw closure
material
polypropylene screw closure, high-density polyethylene Carboy
material
polypropylene screw closure, high-density polyethylene Carboy
material
low-density polyethylene , white polypropylene screw closure
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
L × W × H
8 1/2 in. (216 mm) × 5 3/4 in. (146 mm) × 13 1/2 in. (343 mm)
L × W × H
8 1/2 in. (216 mm) × 5 3/4 in. (146 mm) × 13 1/2 in. (343 mm)
L × W × H
12 1/2 in. (318 mm) × 8 5/8 in. (219 mm) × 15 in. (381 mm)
L × W × H
-
nominal capacity
9 L (2 gal)
nominal capacity
9 L (2 gal)
nominal capacity
20 L (5 gal)
nominal capacity
15 L (4 gal)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nalgene® rectangular carboy
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)