ADAPA44450S-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-44 Rotor
capacity, 1 x 50 mL conical tube with skirted bottom, for 100 mL rectangular buckets, pack of 8
About This Item
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
capacity 1 x 50 mL conical tube with skirted bottom
skirt
Holds 50 mL tubes
Verpackung
pack of 8
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 022654373 (NA)
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with 100 mL rectangular bucket
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)