Fortfahren mit
A1911
AMPSO sodium salt
Synonym(e):
3-([1,1-Dimethyl-2-hydroxyethyl]amino)-2-hydroxypropanesulfonic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 462.00
CHF 346.50
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H16NO5SNa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
249.26
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
MDL number:
CHF 346.50
ListenpreisCHF 462.00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
crystalline powder
Quality Segment
color
white
useful pH range
8.3-9.7
pKa (25 °C)
9.0 (Free acid)
solubility
water: 0.33 g/mL, clear to slightly hazy, colorless
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
[Na+].CC(C)(CO)NCC(O)CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H17NO5S.Na/c1-7(2,5-9)8-3-6(10)4-14(11,12)13;/h6,8-10H,3-5H2,1-2H3,(H,11,12,13);/q;+1/p-1
InChI key
UVGYCHPTWHWEPZ-UHFFFAOYSA-M
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A6659M8767T0647
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
crystalline powder
form
crystalline
form
crystalline powder
form
crystalline powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
solubility
water: 0.33 g/mL, clear to slightly hazy, colorless
solubility
water: 0.333 g/mL, clear to slightly hazy, colorless
solubility
water: 0.5 g/mL, clear, colorless
solubility
water: 0.33 g/mL, clear to slightly hazy, colorless
color
white
color
-
color
-
color
-
useful pH range
8.3-9.7
useful pH range
8.3-9.7
useful pH range
6.2-7.6
useful pH range
7.7-9.1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)