Merck
A6655
Sigma-Aldrich
Aflatoxin B₁−BSA Conjugate
from Aspergillus flavus, powder, hepatotoxic mycotoxin
Größe auswählen
5 MG
CHF 418.00
CHF 418.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
CHF 418.00
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.77
CHF 418.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
Aflatoxin B1−BSA-Konjugat aus Aspergillus flavus,
Form
powder
Qualitätsniveau
Kennzeichnungsgrad
8-12 mol Aflatoxin B1 per mol BSA
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Aflatoxin B1 ist das Aflatoxin mit der stärksten Toxizität.[1] Aflatoxine sind hepatotoxische Metabolite,[2] die von Schimmelpilzen wie Aspergillus flavus und Aspergillus parasiticus erzeugt werden.[3] Aflatoxine kontaminieren die menschliche Nahrung und Tierfutter.[3] Sie werden mit Leberkrebs,[4] Immunsuppression, reduzierten Wachstumsraten, Effizienzeinbußen bei Futtermitteln und Todesfällen in Verbindung gebracht.[3] Sie sind natürlich auftretende toxische Karzinogene und die bekanntesten Mykotoxine. Sie kontaminieren vor allem Obst, Gemüse und Getreide.[4]
Anwendung
Aflatoxin B1 ist eine krebserregende Verbindung, die die Transversion von G zu T an Codon 249 des Tumorsuppressor-Gens p53 induziert.
Das Aflatoxin B1-BSA-Konjugat von Aspergillus flavus wird bei der Immunisierung von Mäusen mit Phagen- und synthetischem Peptid verwendet.[5] Außerdem wird es als Zielmolekül in Si-Feldeffekttransistor(FET)-Biosensing-Methoden verwendet.[6]
Warnhinweis
Eventuell krebserregend.
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Detection of uncharged or feebly charged small molecules by field-effect transistor biosensors
Ah CS, et al.
Biosensors And Bioelectronics, 33(1), 233-240 (2012)
Morvarid Karamkhani et al.
Environmental monitoring and assessment, 192(7), 472-472 (2020-07-02)
Many workers are exposed to health problems arising from molds, fungi, and their toxins during waste processing. Aflatoxin B1 (AFB1) level in airborne and settled dust, aflatoxin B1-albumin (AFB1-Alb) adduct in serum, liver and kidney biochemical tests, and body redox
Sittig's Handbook of Toxic and Hazardous Chemicals and Carcinogens (2008)
Regional differences in production of aflatoxin B1 and cyclopiazonic acid by soil isolates of Aspergillus flavus along a transect within the United States
Horn BW and Dorner JW
Applied and Environmental Microbiology, 65(4), 1444-1449 (1999)
Physicochemical and immunological characterization of chitosan-coated bacteriophage nanoparticles for in vivo mycotoxin modeling
de Andrade CYT, et al.
Carbohydrate Polymers, 185(4), 63-72 (2018)