Wichtige Dokumente
A3105
2-Amino-N-quinolin-8-yl-benzenesulfonamide
≥98% (HPLC), solid
Synonym(e):
QBS
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Löslichkeit
DMSO: soluble 22 mg/mL
H2O: insoluble
SMILES String
Nc1ccccc1S(=O)(=O)Nc2cccc3cccnc23
InChI
1S/C15H13N3O2S/c16-12-7-1-2-9-14(12)21(19,20)18-13-8-3-5-11-6-4-10-17-15(11)13/h1-10,18H,16H2
InChIKey
NIOOKXAMJQVDGB-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)