A2221
Antithrombin III aus Humanplasma
lyophilized powder, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
Faktor-Xa-Inhibitor, Heparin-Cofaktor
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human plasma
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized powder
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... SERPINC1(462)
Biochem./physiol. Wirkung
Verlinkung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
Thrombin is an endolytic serine protease that selectively cleaves the Arg–Gly bonds of fibrinogen to form fibrin and release fibrinopeptides A and B.