Merck
A11100P
Sigma-Aldrich
DMT-dA(bz) Pharmadite®
Synonym(e):
Adenosin, N-benzoyl-5′-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2′-desoxy-, 3′-[2-cyanoethyl N,N-bis(1-methylethyl)phosphoramidit], Adenosin, N-benzoyl-5′-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2′-desoxy-, 3′-[2-cyanoethyl bis(1-methylethyl)phosphoramidit], DMT-dA(bz)-Phosphoramidit, N-benzoyl-5′-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2′-desoxyadenosin, 3′-[2-cyanoethyl N,N-bis(1-methylethyl)phosphoramidit], N6-Benzoyl-5′-O-(4,4′-dimethoxytrityl)-2′-desoxyadenosin-3′-O-[O-(2-cyanoethyl)-N,N′-diisopropylphosphoramidit]
Größe auswählen
6 X 5 G
CHF 1’010.00
CHF 1’010.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
6 X 5 G
CHF 1’010.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C47H52N7O7P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
857.93
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.51
CHF 1’010.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
non-animal source (no BSE/TSE risk)
Qualitätsniveau
Typ
for DNA synthesis
Produktlinie
Proligo Reagents
Assay
≥99.5% (reversed phase HPLC)
>99.5% (31P-NMR)
Form
powder or granules
Methode(n)
oligo synthesis: suitable
Verunreinigungen
>= 170ppm, none detected (S/N <2.5)
≤0.1% P(III) 100-169ppm (31P-NMR)
≤0.1% single unspecified Imprity (reversed phase HPLC)
≤0.3% dA2 (reversed phase HPLC, DMT-dA(bz) cyanoethyl-H-posphonate)
≤0.3% dA3 (reversed phase HPLC, DMT-dA(bz) phosphoramidate)
≤0.30 wt. % water content (Karl Fischer)
≤0.5% P(V) -25-99ppm (31P-NMR)
≤3.0 wt. % residual solvent content
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
soluble, clear
Eignung
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for LC-MS
Nukleosidprofil
base: deoxyadenosine
base protecting group: benzoyl
2' protecting group: none
5' protecting group: DMT
deprotection: standard
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H](C[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)n3cnc4c(NC(=O)c5ccccc5)ncnc34)(c6ccccc6)c7ccc(OC)cc7
InChI
1S/C47H52N7O7P/c1-32(2)54(33(3)4)62(59-27-13-26-48)61-40-28-42(53-31-51-43-44(49-30-50-45(43)53)52-46(55)34-14-9-7-10-15-34)60-41(40)29-58-47(35-16-11-8-12-17-35,36-18-22-38(56-5)23-19-36)37-20-24-39(57-6)25-21-37/h7-12,14-25,30-33,40-42H,13,27-29H2,1-6H3,(H,49,50,52,55)/t40-,41+,42+,62?/m0/s1
InChIKey
GGDNKEQZFSTIMJ-AKWFTNRHSA-N
Allgemeine Beschreibung
DMT-dA(bz)-Pharmadite® ist eine Pharmadit®-Produktreihe, die eine neue Klasse von standardgeschützten DNA-Phosphoramiditen, die mit besonders kontrollierten Verunreinigungsprofilen und ausgezeichneter allgemeiner Reinheit entwickelt wurden, darstellt. Pharmadite-Phosphoramidite zeichnen sich durch ihre ausgezeichnete Reinheit und ihr gut definiertes Verunreinigungsprofil aus. Insbesondere sind sie im Wesentlichen frei von Verunreinigungen, die Kupplungsreaktionen beeinträchtigen, zum Beispiel andere nukleosidische oder nichtnukleosidische Phosphoramidite (P(III)-Verunreinigungen). Alle weiteren Verunreinigungen in Pharmadite-Phosphoramiditen, sofern vorhanden, werden identifiziert, charakterisiert und quantifiziert. Die Auswirkungen solcher definierten Verunreinigungen auf die Synthese von Oligonukleotiden ist gut erforscht und erwies sich als unerheblich.
Anwendung
Pharmadite-Produkte erfüllen alle Anforderungen für Ausgangsstoffe für dieHerstellung von pharmazeutischen Wirkstoffen gemäß der „Note for guidance on the chemistry of the new active substance“ der EMEA, wodurch sie als Basischemikalien für Oligonukleotidarzneimittel geeignet sind.
Sonstige Hinweise
Pharmadite-Phosmoramidite werden in Mengen von bis zu mehreren Hundert Kilogramm nach durch ISO 9001 zertifizierten Qualitätssystemen hergestellt.
Rechtliche Hinweise
Pharmadite is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)