Merck
A0590
Millipore
Amies Transportmedium mit Aktivkohle
suitable for microbiology
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
pH-Endwert
7.2±0.2 (25 °C)
Anwendung(en)
microbiology
Anwendung
Anwendung: Transport und Konservierung mikrobiologischer Proben
Komponenten
Komponente (g/L)
Natriumchlorid 3.00
Kaliumchlorid 0.20
Calciumchlorid 0.10
Magnesiumchlorid 0.10
Kaliumphosphat monobasisch 0.20
Natriumphosphat dibasisch1.15
Natriumthioglykolat 1.00
Aktivkohle 10.00
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)