Merck
RTN70
Sigma-Aldrich
GenElute Säugetier-Gesamt-RNA-Miniprep-Kit
greener alternative
sufficient for 70 purifications
Synonym(e):
GenElute
Größe auswählen
1 KIT
CHF 541.00
CHF 541.00
Voraussichtliches Versanddatum09. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 KIT
CHF 541.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41105501
NACRES:
NA.52
CHF 541.00
Voraussichtliches Versanddatum09. Mai 2025
Verwendung
sufficient for 70 purifications
Qualitätsniveau
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Methode(n)
RNA purification: suitable
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Sigmas GenElute Säugetier-Gesamt-RNA Minprep Kit bietet eine einfache und praktische Lösung, um Gesamt-RNA aus Säugetierzellen und -gewebe zu isolieren. Protokolle für Zellen, Gewebe und Fasergewebe sind verfügbar. Diese Protokolle unterscheiden sich bei den Bedingungen für die Zelllyse und den Zellaufschluss. Sobald die RNA an die GenElute-Bindungssäule gebunden ist, ist das Aufreinigungsverfahren für alle Ausgangsmaterialien dasselbe. Für Fasergewebe muss das Kit mit Proteinase K (Kat.-Nr. P4850) verwendet werden, um einen wirksamen Zellaufschluss sicherzustellen. Das Kit kombiniert die Vorteile eines Systems auf Siliziumdioxidbasis mit einem Mikrospinformat und eliminiert die Notwendigkeit für Cäsiumchloridgradienten, Alkoholpräzipitation und gefährliche organische Verbindungen wie Phenol und Chloroform. Zellen und Gewebe werden in einem Guanidinthiocyanat-haltigen Puffer lysiert und homogenisiert, um eine gründliche
Denaturierung von Makromolekülen und die Inaktivierung von RNasen sicherzustellen. Die Zugabe von Ethanol veranlasst die RNA dazu, zu binden, wenn das Lysat in einem Mikrozentrifugenröhrchen durch eine Siliziumdioxidmembran geschleudert wird. Nachdem die RNA gewaschen wurde, um Verunreinigungen zu entfernen, wird sie in 50 bis 100 μl einer Elutionslösung eluiert. Bis zu 150 μg Gesamt-RNA können in weniger als 30 Minuten isoliert werden.
Wenn alle Spuren einer DNA-Verunreinigung eliminiert werden müssen, wird eine weitere Behandlung mit DNase I empfohlen. Der Aufschluss mit DNase I kann mit dem On-Column DNase I Aufschluss-Set (DNASE10 und DNASE70) durchgeführt werden, während die RNA an die GenElute Bindungssäule gebunden ist. Alternativ kann die fertige RNA-Aufbereitung für eine stärkere Entfernung von kontaminierender DNA mit DNase I in Amplifikationsqualität (AMPD1) behandelt werden.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has Inherently Safer Chemistry, compared to the standard use of phenol and chloroform to perform DNA extractions.
Anwendung
Die aufgereinigte RNA ist bereit für die reverse Transkription und PCR, Markierung und Mikroarray-Analyse sowie andere gängige Anwendungen. Beachten Sie, dass RNA, die weniger als 200 Nukleoside lang ist, z. B. tRNA, 5S rRNA und 5,8S rRNA, unter den Bedingungen dieses Kits nicht aureichend gewonnen wird.
GenElute Mammalian Total RNA Miniprep Kit has been used to isolate total RNA:
  • from snap-frozen preoptic area of rat brain[1]
  • from central part of the mantle tissue containing gonads of Mytilus trossulus mussel[2]
  • from murine liver[3]
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Ergibt bis zu 150 μg reiner, konzentrierter Gesamt-RNA je Aufbereitung
  • Reinigt Gesamt-RNA aus bis zu 107 Zellen oder 40 mg Gewebe je Aufbereitung auf
  • Gewinnen Sie RNA aus so wenig wie 100 Zellen
  • Reinigt Gesamt-RNA aus bis zu 107 Zellen oder 40 mg Gewebe je Aufbereitung auf
  • Ergibt bis zu 150 μg reiner, konzentrierter Gesamt-RNA je Aufbereitung
  • Gewinnen Sie RNA aus so wenig wie 100 Zellen
  • Leicht und effizient – 12 bis 18 Aufbereitungen in 30 Minuten
  • Schneller als Schwerkraftfluss-Anionenaustauschverfahren
  • Keine umständlichen Schritte in Zusammenhang mit Harzen und magnetischen Aufschlämmungen
  • 40 % mehr Aufreinigungen je Kit als der führende Anbieter
Sonstige Hinweise
Das GenElute-Säugetier-Gesamt-RNA-Aufreinigungskit kombiniert eine Siliziumdioxidmembrantechnologie mit einem praktischen Spinsäulenformat für ein schnelles Bindungs-, Wasch- und Eluationsverfahren, um hochqualitative Gesamt-RNA zu gewinnen.
Weitere Informationen finden Sie unter www.sigma-aldrich.com/totalrna.
Prinzip
Das GenElute Säugetier-Gesamt-RNA Miniprep Kit kombiniert eine Siliziumdioxidmembrantechnologie mit einem praktischen Spinsäulenformat für ein schnelles Bindungs-, Wasch- und Eluationsverfahren, um hochqualitative Gesamt-RNA zu gewinnen.
Die Proben werden in Guanidinthiocyanat und 2-Mercaptoethanol lysiert und homogenisiert, um RNA und inaktive RNasen freizusetzen. Die Lysate werden durch eine Filtrationssäule geschleudert, um Zelltrümmer und Scherungs-DNA zu entfernen. Das Filtrat wird anschließend in eine Siliziumdioxidsäule mit hoher Kapazität gegeben, um Gesamt-RNA zu binden, gefolgt von Waschen und Elution. Bis zu 150 μg Gesamt-RNA können je Aufbereitung in 100 μl Wasser gewonnen werden. Die aufgereinigte RNA ist bereit für Northern Blot (Abb. 1), RT-PCR (Abb. 2) und andere gängige Anwendungen.
Rechtliche Hinweise
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Liver,Heart
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Céline Moens et al.
Molecular nutrition & food research, 64(8), e1901009-e1901009 (2020-02-06)
Aspalathin, the main polyphenolic phytochemical of rooibos (Aspalathus linearis), has been attributed with health promoting properties, including a glucose lowering effect that can prove interesting for application as nutraceutical or therapeutic in (pre-)diabetics. Preservation of β cell mass in the
Co-expressed mitochondrial genomes: recently masculinized, recombinant mitochondrial genome is co-expressed with the female-transmitted mtDNA genome in a male Mytilus trossulus mussel from the Baltic Sea.
Sanko TJ and Burzynski A
BMC Genetics, 15, 28-28 (2014)
Sex differences in epigenetic regulation of the estrogen receptor-alpha promoter within the developing preoptic area.
Kurian JR
Endocrinology, 151(5), 2297-2305 (2010)
Resveratrol exerts a biphasic effect on apolipoprotein M.
Kurano M
British Journal of Pharmacology, 173(1), 222-233 (2016)
Sho Hasegawa et al.
Kidney international, 97(5), 934-950 (2020-03-17)
Hypoxia-inducible factor (HIF) prolyl hydroxylase inhibitors, also known as HIF stabilizers, increase endogenous erythropoietin production and serve as novel therapeutic agents against anemia in chronic kidney disease. HIF induces the expression of various genes related to energy metabolism as an
Artikel
The efficacy of amplification of small quantities of total RNA with the Complete Whole Transcriptome Amplification Kit (WTA2) was examined in this study.
Die Verfügbarkeit von einfachen Verfahren zum Aufreinigen von DNA und RNA hat die Analyse und Charakterisierung des Genoms und der Genexpression in hohem Maß erleichtert. Es besteht eine Anforderung, DNA und RNA schnell und praktisch aus verschiedenen zellulären Quellen, einschließlich Gewebe aus Tier-, Pflanzen- und Bakterienkulturen, zu isolieren.
Simple DNA/RNA purification methods aid genome analysis from various sources, enhancing research efficiency.
Protokolle
Instructions for purifying viral RNA using GenElute™ Mammalian Total RNA Purification Kits.
Einführung in Northern Blotting und Southern Blotting, bei denen es sich um beliebte Methoden zur Übertragung von Makromolekülen auf Membranen handelt. Dieser Artikel enthält außerdem ein Protokoll für Northern Blotting und ein Protokoll für Southern Blotting.
Learn Northern and Southern blotting basics, with protocols and applications for macromolecule transfer to membrane supports.
Verwandter Inhalt
Overview of common techniques and downstream applications for extraction and purification of genomic DNA, plasmid DNA, and total RNA from cells, tissue, blood, viruses, and other sample types.
Überblick über gebräuchliche Techniken und Downstream-Anwendungen für die Extraktion und Aufreinigung genomischer DNA, Plasmid-DNA und Gesamt-RNA aus Zellen, Gewebe, Blut, Viren und anderen Probenarten.