Wichtige Dokumente
R7644
Transcript RNA Markers 0.28-6.6 kb
for RNA electrophoresis
Synonym(e):
0.28-6.6 kb Transcript RNA Markers, Transcript RNA markers for RNA electrophoresis
Größe auswählen
CHF 145.00
Voraussichtliches Versanddatum11. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 145.00
Voraussichtliches Versanddatum11. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Qualität
for molecular biology
Qualitätsniveau
Form
liquid
Verwendung
25 uses
Eignung
suitable for electrophoresis (RNA)
Lagertemp.
−70°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Komponenten
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Choose the appropriate markers and ladders for nucleic acid size determination of samples separated by electrophoresis. Determine size of DNA, RNA and PCR-generated fragments using agarose or polyacrylamide gels.
Understand how mRNA vaccines induce immunity. and read how synthetic mRNA is prepared for vaccine immunogens and other biopharmaceuticals. Find reagents for synthesis of mRNA.
Erfahren Sie, wie mRNA-Impfstoffe Immunität induzieren und wie synthetische mRNA für Impfstoffe und andere Biopharmazeutika hergestellt wird. Entdecken Sie Reagenzien für die Synthese von mRNA.
Protokolle
Einführung in Northern Blotting und Southern Blotting, bei denen es sich um beliebte Methoden zur Übertragung von Makromolekülen auf Membranen handelt. Dieser Artikel enthält außerdem ein Protokoll für Northern Blotting und ein Protokoll für Southern Blotting.
Learn Northern and Southern blotting basics, with protocols and applications for macromolecule transfer to membrane supports.