Merck
94581
Sigma-Aldrich
Hirudin, rekombinant aus Hefe
lyophilized powder, white, >1500 U/vial
Größe auswählen
1 EA
CHF 1’320.00
CHF 1’320.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 1’320.00
About This Item
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.77
CHF 1’320.00
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
synthetic
yeast (Pichia pastoris)
Form
lyophilized powder
Spezifische Aktivität
>1500 U/vial
Mol-Gew.
Mr ~6963.5
Farbe
white
Löslichkeit
0.1 M Tris, 0.2 M NaCl, pH 8.4: 1 vial/mL, clear, colorless
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
Rekombinantes Hirudin aus Hefe wurde im Aktivierungsassay der Mannan-bindenden Lectin-Serin-Protease 2 (MASP2) verwendet.[1] Außerdem wurde es zur Vorbehandlung von Nanoschichten in phosphatgepufferter Kochsalzlösung (PBS) in einem Thrombozytenadhäsions-Assay eingesetzt.[2]
Biochem./physiol. Wirkung
Der Gerinnungshemmer Hirudin ist der stärkste Inhibitor von löslichem sowie von gerinnselgebundenem Thrombin. Es bindet Thrombin mit hoher Affinität und bedeckt mehr als 20 % der Thrombinoberfläche, wobei der aktive Situs und der exolytische Situs I (Fibrinogen und PAR-Erkennung) okkludiert werden. Hirudin blockiert Thrombuswachstum und Plättchenaktivierung. Es wird in der menschlichen Blutbahn nicht metabolisiert und scheidet unverändert durch die Nierenfiltration aus.
Rekombinantes Hirudin scheint als Antigen zu wirken. Unabhängige Studien haben gezeigt, dass 50–70 % der Patienten, die mehrere Tage lang mit rekombinantem Hirudin behandelt wurden, mindestens einen Isotyp eines Antikörpers gegen Hirudin entwickelt haben. Die Antikörper reduzieren die antikoagulatorische Wirkung von Hirudin, verlängern jedoch seine Plasma-Halbwertszeit durch Reduzierung der Nierenfiltration.[3]
Einheitendefinition
1 U entspricht 1 ATU (Antithrombin Unit; 1 ATU ist als die Inhibitormenge definiert, die 1 NIH-Unit Thrombin neutralisiert).
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Volker Liebe et al.
Seminars in thrombosis and hemostasis, 28(5), 483-490 (2002-11-07)
This article provides an overview of the clinically relevant characteristics of antibodies directed toward recombinant (r) hirudin, with emphasis on the different ways in which these antibodies may influence pharmacokinetics and pharmacodynamics of r-hirudin. A high incidence of anti-hirudin antibody
A few immobilized thrombins are sufficient for platelet spreading
Okamura Y, et al.
Biophysical Journal, 100(8), 1855-1863 (2011)
Multiple routes of complement activation by Mycobacterium bovis BCG
Carroll MV, et al.
Molecular Immunology, 46(16), 3367-3378 (2009)