Merck
93773
Sigma-Aldrich
TWEEN® 20
viscosity 250-450 mPa.s (25 °C)
Synonym(e):
Polyethylenglykolsorbitanmonolaurat, Polyoxyethylensorbitanmonolaurat
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161900
NACRES:
NA.21
Beschreibung
non-ionic
Qualitätsniveau
Form
viscous liquid
Mol-Gew.
~1228
Methode(n)
DNA extraction: suitable
RNA extraction: suitable
cell culture | mammalian: suitable
protein purification: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.468 (lit.)
n20/D 1.471
Viskosität
250-450 mPa.s(25 °C)
HLB-Wert
16.7±1.0
Dichte
1.11 g/mL at 20 °C
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(C(CO1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
InChIKey
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Tween®20 ist ein Polyoxyethylensorbitolester, der zur Familie der Polysorbate gehört. Es ist ein nichtionisches Detergens mit einem Molekulargewicht von 1.225 Dalton, basierend auf 20 Ethylenoxid-Einheiten, 1 Sorbit und 1 Laurinsäure als primäre Fettsäure. Die Ethylenoxid-Untereinheiten sind für den hydrophilen Charakter des Tensids verantwortlich, während die Kohlenwasserstoffketten für die hydrophobe Umgebung sorgen. Sorbit bildet den Backbone-Ring, an den die Ethylenoxidpolymere gebunden sind.
Anwendung
Tween® 20 wird häufig in verschiedenen biochemischen Anwendungen eingesetzt. Anwendungsbeispiele:
  • Als Emulgator zur Herstellung stabiler Öl-in-Wasser-Emulsionen
  • Bei der Vorextraktion von Membranen zur Entfernung peripherer Proteine (in einer Konzentration von 2 % zur Extraktion membrangebundener Proteine)
  • Als Blockierungsmittel in membranbasierten Immunassays, üblicherweise in einer Konzentration von 0,05 bis 1 %
  • Für die Lyse von Säugetierzellen in einer Konzentration von 0,005 bis 0,5 %
  • Für die Rehydrierung von Gewebe vor der In-situ-Hybridisierung
Anionisches Reinigungsmittel
Biochem./physiol. Wirkung
Tween® 20 wirkt als Detergens und bindet in dieser Funktion potenziell an die hydrophoben Komponenten wasserunlöslicher Substanzen und macht diese hydrophil.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Geeignet für die Proteinaufreinigung und die DNA- und RNA-Extraktion
  • Geeignet für Säugetierzellkulturen
  • Hochreines Produkt für Forschungsanwendungen
Vorsicht
kann beim Lagern trüb werden, wird durch Erwärmen klar
Sonstige Hinweise
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Rechtliche Hinweise
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Vergleichbares Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
527.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
275 °C - Pensky-Martens closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Reynolds JEF
Martindale: The Extra Pharmacopoeia, 1030-1030 (1993)
The role of formyl peptide receptor 1 (FPR1) in neuroblastoma tumorigenesis.
Snapkov I, et al.
BMC Cancer, 16(1), 490-490 (2016)
Temporal expression of cytokines and signal transducer and activator of transcription factor 3 activation after neonatal hypoxia/ischemia in mice.
Snapkov I, et al.
Developmental Neuroscience, 35(2-3), 212-225 (2013)
Enhanced p62 expression triggers concomitant autophagy and apoptosis in a rat chronic spinal cord compression model.
Chen Z, et al.
Molecular Medicine Reports, 9(6), 2091-2096 (2014)
Detergents: An Overview.
Neugebauer JM
Methods in Enzymology, 182, 239-253 (1990)