92521
L-Threonsäure Lithiumsalz
≥98.5% (TLC)
Synonym(e):
(2R,3S)-2,3,4-Trihydroxy-buttersäure Lithiumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98.5% (TLC)
Form
powder
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8O5/c5-1-2(6)3(7)4(8)9/h2-3,5-7H,1H2,(H,8,9)/t2-,3+/m0/s1
InChIKey
JPIJQSOTBSSVTP-STHAYSLISA-N
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable