89282
Thymidin-5′-diphosphat Natriumsalz
≥90% (HPLC)
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
animal
plant
Assay
≥90% (HPLC)
Form
powder
Löslichkeit
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Na+].[Na+].[Na+].CC1=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](COP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O)O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H16N2O11P2.3Na/c1-5-3-12(10(15)11-9(5)14)8-2-6(13)7(22-8)4-21-25(19,20)23-24(16,17)18;;;/h3,6-8,13H,2,4H2,1H3,(H,19,20)(H,11,14,15)(H2,16,17,18);;;/q;3*+1/p-3/t6-,7+,8+;;;/m0.../s1
InChIKey
HBYPEEZBYHQLDM-SPSULGLQSA-K
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable