Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H25ClN2O3 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
461.81
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
SMILES string
Cl[H].Cl[H].OC(=O)COCCN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C21H25ClN2O3.2ClH/c22-19-8-6-18(7-9-19)21(17-4-2-1-3-5-17)24-12-10-23(11-13-24)14-15-27-16-20(25)26;;/h1-9,21H,10-16H2,(H,25,26);2*1H
InChI key
PGLIUCLTXOYQMV-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Application
Cetirizin (CTZ) may be used in studies on the treatment of cutaneous mastocytosis (urticaria pigmentosa). Cetirizin, an antihistamine, may be useD in allergy research as an antagonist of the histamine 1 receptor (H1R).
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form - | form - |
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| Gene Information human ... HRH1(3269) | Gene Information human ... HRH1(3269) | Gene Information human ... HRH1(3269) | Gene Information human ... HRH1(3269) |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?