Merck
75824
Sigma-Aldrich
Tracy 652-Protein-Markierungs-Kit
suitable for fluorescence
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
Fluoreszenz
λex 648 nm; λem 670 nm in PBS (0.1 M)
Eignung
suitable for fluorescence
Lagertemp.
2-8°C
Komponenten
Dieser Kit enthält ausreichende Mengen an Reaktivfarbstoff, Puffern und Proteinaufreinigungssets zur Durchführung von 5 Markierungsreaktionen (je 1 mg Protein) und zur nachfolgenden Aufreinigung des markierten Proteins.
Sonstige Hinweise
Tracy 652 ist ein gut wasserlöslicher und stabiler NIR-Fluoreszenzfarbstoff. Der Spektralbereich oberhalb 650 nm ist aufgrund des reduzierten Backgrounds und der verbesserten Empfindlichkeit von besonderem Interesse für die Bioanalytik und das Bioimaging.