Wichtige Dokumente
73873
Lektin aus Ulex europaeus-Atto-594-Konjugat
Synonym(e):
Ulex europaeus Agglutinin-Atto 594-Konjugat
Beschreibung
carbohydrate specificity α-L-Fucose
Form
powder
Fluoreszenz
λex 601 nm; λem 627 nm in PBS
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Atto-dyes have very bright fluorescent signals and high photostability, which enable a direct one-step tissue-binding protocol. Time-consuming multistage amplification procedures are not required for Atto-dye lectin conjugates
find more information here
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?