67228
Poly-(maleinsäureanhydrid-alt--1-decen), 3-Dimethylamino-1-propylamin-Derivat
BioReagent, for molecular biology
Synonym(e):
PMAL TM-C8
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualität
for molecular biology
Beschreibung
zwitterionic
Produktlinie
BioReagent
Farbe
white to off-white
λ
0.1 % in H2O
UV-Absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.550
λ: 280 nm Amax: ≤0.200
Anwendung(en)
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable