Merck
181099
Sigma-Aldrich
Poly(methylvinylether-alt-maleinsäure)
average Mw ~1,980,000 by LS, average Mn ~960,000, powder
Synonym(e):
Methoxyethylene-maleic acid copolymer, Methyl vinyl ether-maleic acid copolymer, Poly(maleic acid-methyl vinyl ether)
Größe auswählen
100 G
CHF 126.00
CHF 126.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
CHF 126.00
About This Item
Lineare Formel:
[CH2CH(OCH3)CH(CO2H)CH(CO2H)]n
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 126.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
average Mn ~960,000
average Mw ~1,980,000 by LS
pH-Wert
~2.5 (5% in H2O)
SMILES String
COC=C.OC(=O)\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4.C3H6O/c5-3(6)1-2-4(7)8;1-3-4-2/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8);3H,1H2,2H3/b2-1-;
InChIKey
HHEHWCIYDICHCG-ODZAUARKSA-N
Anwendung
Detergent builder.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Dissolves readily in water, chelates alkaline earth cations but not toxic heavy metal ions.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)