Merck
51441C
SAFC
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium/stark modifiziert
liquid, sterile-filtered, with 4500 mg/L dextrose, with 4.0 mM L-glutamine, without sodium pyruvate, suitable for cell culture
Synonym(e):
Dulbecco Modifiziertes Eagle-Medium – hoher Glucosegehalt, DME, DMEM
About This Item
UNSPSC-Code:
12352207
NACRES:
NA.75
Beschreibung
for research or for further manufacturing use
Sterilität
sterile-filtered
Form
liquid
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Komponenten
glucose: high
phenol red: yes
sodium pyruvate: no
L-glutamine: yes
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium (DMEM) ist eine Modifikation des Basal Medium Eagle (BME) mit vierfacher Konzentration der Aminosäuren und Vitamine. Die ursprüngliche Formulierung enthielt 1000 mg/l Glucose und diente zur Kultivierung von embryonalen Mäusezellen. Seitdem wurde es auf verschiedene Arten modifiziert, um damit Primärkulturen von Mäuse- und Hühnerzellen sowie verschiedene normale und transformierte Zellen kultivieren zu können. Jedes dieser Medien enthält eine andere Kombination von L-Glutamin und Natriumpyruvat. Außerdem wurde die Glucosekonzentration auf 4500 mg/l erhöht, dieses Medium wird als „DMEM/High“ bezeichnet.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
H B Shi et al.
Journal of dairy science, 103(10), 9096-9101 (2020-08-24)
Proteasomes play a widespread role in the control of protein abundance via degrading ubiquitinated proteins. Activity of proteasomes is regulated by constitutive ATPases that respond to intracellular concentrations of ATP. Although recent data suggest a role of proteasomes in fatty
Daniela Fignani et al.
Frontiers in endocrinology, 11, 596898-596898 (2020-12-08)
Increasing evidence demonstrated that the expression of Angiotensin I-Converting Enzyme type 2 (ACE2) is a necessary step for SARS-CoV-2 infection permissiveness. In light of the recent data highlighting an association between COVID-19 and diabetes, a detailed analysis aimed at evaluating