Merck
46118
Sigma-Aldrich
Eupergit® C 250 L
spheres
Synonym(e):
Copolymer aus Methacrylamid, N,N′-Methylen-bis-acrylamid und oxirangruppenhaltigen Monomeren
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
Form
spheres
Konzentration
≥200 μmol/g oxirane (dry material)
Partikelgröße
~250 μm
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Rechtliche Hinweise
Eupergit is a registered trademark of Röhm GmbH & Co. KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)