Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352200
form
beads
loss
≤10% loss on drying
particle size
0.15-0.50 mm
storage temp.
−20°C
Application
Immobead 150 0.15-0.30 mm particle size, a resin for enzyme/protein immobilization, is used for covalent binding of enzymes such as lipases. Bound enzymes are easy to repurify and use in industrial applications.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?