Merck
42966
Sigma-Aldrich
Kolliphor HS 15
Synonym(e):
Macrogol-15-hydroxystearat, Polyethylenglycol-15-hydroxystearat, Polyoxyethylierte 12-Hydroxystearinsäure, Solutol® HS 15
About This Item
CAS-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161900
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
Beschreibung
non-ionic
Form
paste
Zusammensetzung
free macrogoly% (27.0 - 39.0 g/100g (%))
Verunreinigungen
acetic acid (≤ 0.5 g/100g (%))
water (≤ 0.5 g/100g (%))
≤0.05% acetic acid
≤0.05% water
≤1 mg/kg ethylene oxide ((ppm))
≤1 mg/kg ethylene oxide
≤1 mg/kg nickel ((ppm))
≤1 mg/kg nickle
≤10 mg/kg dioxane ((ppm))
≤10 mg/kg dioxane
≤10 mg/kg heavy metals
≤620 mg/kg Diethylene glycol
≤620 mg/kg diethylene glycol ((ppm))
≤620 mg/kg ethylene glycol ((ppm))
≤620 mg/kg ethylene glycol
<10 mg/kg heavy metals ((ppm))
Glührückstand
(≤ 0.3 g/100g (%))
pH-Wert
5.0-7.0 (1 g/10 mL in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
25 - 30  °C (77 - 86 °F)
Säurezahl
≤1.0 mg KOH/g
Hydroxylzahl
90‑110 mg KOH/g
Iodzahl
≤2.0 g I2/100 g
Peroxidzahl
≤3.0 meq/kg
Verseifungszahl
53‑63 mg KOH/g
Löslichkeit
water: 200 g/L at 30 °C (86 °F)
Dichte
1.048 g/cm3 at 20 °C (68 °F)
1.03 g/cm3 at 60 °C (140 °F)
Anionenspuren
<1 ppm (Ethylene Oxide)
<10 ppm (Dioxane)
Kationenspuren
Ni: <1 ppm
heavy metals: <10 ppm
Anwendung(en)
sample preservation
SMILES String
C(CCCCC(CCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)O)CCCCC(=O)O
InChI
1S/C47H94O19/c48-15-17-53-19-21-55-23-25-57-27-29-59-31-33-61-35-37-63-39-41-65-43-45-66-44-42-64-40-38-62-36-34-60-32-30-58-28-26-56-24-22-54-20-18-52-16-11-7-6-9-13-46(49)12-8-4-2-1-3-5-10-14-47(50)51/h46,48-49H,1-45H2,(H,50,51)
InChIKey
CYAMZYIUAHNTBO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
12-Hydroxyoctadecansäure-Polymer mit α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethandiyl) ist ein pH-unabhängiges, nichtionisches Tensid und ein wirksames Lösungs- und Emulgierungsmittel. Es ist in wässrigen Medien und polaren organischen Lösungsmitteln löslich, jedoch nicht in apolaren Lösungsmitteln. Seine Struktur umfasst 12-Hydroxystearinsäure (lipophile Einheit) und Polyethylenglykol (hydrophile Einheit).
Anwendung
  • 12-Hydroxyoctadecansäure-Polymer mit α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethandiyl) wurde wie folgt verwendet:
  • beim Lösen von Dexamethason (DEX) zur intraperitonealen Injektion in Mäuse, um die Griffkraft zum Messen der Muskelkraft zu prüfen
  • bei der Herstellung von Roflumilast zum Behandeln von Kaninchen und Meerschweinchen, um die Mechanismen und die pharmakologische Sensitivität von durch Ozon ausgelösten hypertussiven Reaktionen zu untersuchen
  • zum Auflösen von Finerenon für die orale Anwendung in In-vivo-Studien
Biochem./physiol. Wirkung
12-Hydroxy-octadecansäure-Polymer mit α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethandiyl) wird hauptsächlich als Lösungsvermittler in parenteralen und oralen Formulierungen verwendet. Es wird für In-vitro-Screening und In-vivo-Wirksamkeitsstudien von Verbindungen eingesetzt. 12-Hydroxy-octadecansäure-Polymer mit α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethandiyl) wird aufgrund seiner solublisierenden Eigenschaften und Sicherheitsprofile auch in ophthalmischen, makromolekularen, Zäpfchen- und Proteinformulierungen verwendet. Es kann Mizellen im Bereich von 10–15 nm bilden. 12-Hydroxyoctadecansäure-Polymer mit α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethandiyl) kann zur Entwicklung von intravenösen Mikroemulsion-Formulierungen verwendet werden.
Sonstige Hinweise
12-Hydroxyoctadecansäure-Polymer mit α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,2-ethandiyl) ist ein nichtionisches Detergens, das durch die Reaktion von 15 Mol Ethylenoxid mit 1 Mol 12-Hydroxystearinsäure gewonnen wird.
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Rechtliche Hinweise
Solutol is a registered trademark of BASF SE
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
521.6 °F
Flammpunkt (°C)
272 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Chengwen Mao et al.
AAPS PharmSciTech, 10(3), 1058-1064 (2009-08-12)
In this study, a nanoemulsion (NE) system was investigated for intravenous delivery of lipophilic and venous irritant drugs. NEs were prepared to deliver diallyl trisulfide (DT) for systemic therapy of bacterial and fungal infection, egg phospholipid was chosen as the
Emlyn Clay et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 357(1), 73-83 (2016-02-04)
Cough remains a major unmet clinical need, and preclinical animal models are not predictive for new antitussive agents. We have investigated the mechanisms and pharmacological sensitivity of ozone-induced hypertussive responses in rabbits and guinea pigs. Ozone induced a significant increase
Arnaud Vonarbourg et al.
Biomaterials, 30(18), 3197-3204 (2009-03-31)
Most of DNA synthetic complexes result from the self-assembly of DNA molecules with cationic lipids or polymers in an aqueous controlled medium. However, injection of such self-assembled complexes in medium like blood that differ from that of their formulation leads
J S Coon et al.
Cancer research, 51(3), 897-902 (1991-02-01)
A recently developed non-ionic surfactant called Solutol HS 15 (poly-oxyethylene esters of 12-hydroxystearic acid), with low toxicity in vivo, was shown to reverse completely the multidrug resistance of KB 8-5 and KB 8-5-11 human epidermoid carcinoma cells in vitro but
Li Gan et al.
International journal of pharmaceutics, 365(1-2), 143-149 (2008-09-09)
The objective of the present study was to design a novel microemulsion in situ electrolyte-triggered gelling system for ophthalmic delivery of a lipophilic drug, cyclosporine A (CsA). A CsA-loaded microemulsion was prepared using castor oil, Solutol HS 15 (surfactant), glycerol