Wichtige Dokumente
30199
L-Cystin
BioUltra, ≥99.5% (T)
Synonym(e):
(R,R)-3,3′-Dithio-bis-(2-aminopropionsäure)
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
BioUltra
Assay
≥99.5% (T)
Form
powder or crystals
Optische Aktivität
[α]20/D −219±5°, c = 1% in 1 M HCl
Verunreinigungen
insoluble matter, passes filter test
≤0.3% foreign amino acids
Glührückstand
≤0.05% (as SO4)
Verlust
≤0.05% loss on drying, 20 °C (HV)
Farbe
white
mp (Schmelzpunkt)
>240 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
1 M HCl: 0.2 M at 20 °C, clear, colorless
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
Kationenspuren
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Absorption
cut-off at 316 nm in 1 M HCl at 0.2 M
SMILES String
N[C@@H](CSSC[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O4S2/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12)/t3-,4-/m0/s1
InChIKey
LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?