Merck
24907
Sigma-Aldrich
6-Chlor-3-indolyl-β-D-glucuronid Cyclohexylaminsalz
≥97.0% (HPLC)
Synonym(e):
Lachs-glucuronid Cyclohexylaminsalz, Rose-glucuronid Cyclohexylaminsalz
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H14ClNO7 · C6H13N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
442.89
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.83
Assay
≥97.0% (HPLC)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]20/D −70.5±2°, c = 1% in DMF/H2O 1:1
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NC1CCCCC1.O[C@@H]2[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]2O)C(O)=O)Oc3c[nH]c4cc(Cl)ccc34
InChI
1S/C14H14ClNO7.C6H13N/c15-5-1-2-6-7(3-5)16-4-8(6)22-14-11(19)9(17)10(18)12(23-14)13(20)21;7-6-4-2-1-3-5-6/h1-4,9-12,14,16-19H,(H,20,21);6H,1-5,7H2/t9-,10-,11+,12-,14+;/m0./s1
InChIKey
CGXWVPSZSVEFAI-CYRSAHDMSA-N
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)