Merck
246R-1
Sigma-Aldrich
E-Cadherin (EP700Y) Rabbit Monoclonal Primary Antibody
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
100
500
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
EP700Y, monoclonal
Beschreibung
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Verpackung
vial of 0.1 mL concentrate (246R-14)
vial of 0.5 mL concentrate (246R-15)
bottle of 1.0 mL predilute (246R-17)
vial of 1.0 mL concentrate (246R-16)
bottle of 7.0 mL predilute (246R-18)
Hersteller/Markenname
Cell Marque®
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:200
Isotyp
IgG
Kontrolle
breast
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Visualisierung
membranous
Allgemeine Beschreibung
E-Cadherin ist ein Transmembranprotein, das durch die Bildung von Adhärenzverbindungenzwischen Zellen an der Zelladhäsion beteiligt ist. Es wird in Zellen der Epithellinie exprimiert. Anti-E-Cadherin weist im glandulären Epithel sowie in Karzinomen des Magen-Darm-Trakts und der Brusteine positive Färbung auf. Die E-Cadherin-Immunhistochemie kann auch die Differenzierung vonduktalen Brustkarzinomen (mit Membranfärbung) von lobulären Karzinomen (mit Verlust derMembranfärbung) unterstützen.
Qualität
IVD
IVD
IVD
RUO
Verlinkung
E-Cadherin-positive Kontrollobjektträger, Produkt-Nr. 246S, sind für die Immunhistochemie (formalinfixierte Paraffinschnitte) vorgesehen.
Physikalische Form
Lösung in Tris-Puffer, pH 7,3 - 7,7, mit 1 % BSA und <0,1 % Natriumazid
Angaben zur Herstellung
Laden Sie die für Ihre Produktcharge und Ihr Format geltende Gebrauchsanweisung herunterHinweis: Dies erfordert einen Schlüsselcode, der auf Ihrer Verpackung oder Ihrem Produktetikett angegeben ist.
Sonstige Hinweise
Den Technischen Kundendienst erreichen Sie unter: 800-665-7284 oder per E-Mail: [email protected]
Rechtliche Hinweise
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
G Acs et al.
American journal of clinical pathology, 115(1), 85-98 (2001-02-24)
We studied the pattern of E-cadherin expression in 183 invasive carcinomas (100 ductal, 42 lobular, 41 with mixed ductal and lobular features) and 198 in situ carcinomas (131 ductal, 53 lobular, 14 in situ with ductal and lobular features) by
Amer Wahed et al.
Annals of diagnostic pathology, 6(6), 349-351 (2002-12-13)
Pleomorphic lobular carcinoma is a recently described entity separated from classical lobular carcinoma by cytologic pleomorphism. It can have an aggressive clinical course with a higher frequency of recurrence. Histologic differentiation with ductal carcinoma may be difficult, but it is
A C Han et al.
Cancer, 87(2), 83-86 (1999-05-05)
Cadherins are a family of cell-cell adhesion proteins. The homotypic binding of cadherins is critical for cell sorting and tissue formation during organogenesis. Different cadherin subtypes show lineage specific tissue expression, which has been exploited to differentiate histologically similar tumors
M P Leers et al.
Histopathology, 32(3), 209-216 (1998-05-06)
To assess the diagnostic accuracy of combinations of antibodies in the differential diagnosis of metastatic carcinomas and mesotheliomas in pleural lesions. The specificity and sensitivity of the commercially available antibodies Ber-EP4, MOC-31, CEA, B72.3, CD15, E-cadherin and calretinin were evaluated
A Peralta Soler et al.
Human pathology, 28(6), 734-739 (1997-06-01)
This study examines the expression of E-cadherin and N-cadherin in the most common epithelial tumors of the ovary. The homotypic interactions of distinctive members of the cadherin family of cell-cell adhesion molecules segregate cells into tissues during embryonic development, and