Merck
205R-1
Sigma-Aldrich
CD5 (SP19) Rabbit Monoclonal Antibody
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
100
500
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
SP19, monoclonal
Beschreibung
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Verpackung
vial of 0.1 mL concentrate (205R-14)
vial of 0.5 mL concentrate (205R-15)
bottle of 1.0 mL predilute (205R-17)
vial of 1.0 mL concentrate (205R-16)
bottle of 7.0 mL predilute (205R-18)
Hersteller/Markenname
Cell Marque
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
Isotyp
IgG
Kontrolle
tonsil
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Visualisierung
membranous
Angaben zum Gen
human ... CD5(921)
Allgemeine Beschreibung
Anti-CD5 ist ein Pan-T-Zellenmarker, der auch mit einer Reihe von neoplastischen B-Zellen reagiert, z. B. bei chronischer lymphatischer Leukämie/kleinzelligem B-Zell-Lymphom (CLL/SLL), Mantelzelllymphom und einer Unterart (~10 %) des diffusen großzelligen B-Zell-Lymphoms. CD5-abweichende Expression ist bei der Diagnose reifer T-Zellen-Neoplasmen nützlich. Der Anti-CD5-Nachweis wird bei CLL/SLL in einem Panel mit anderen B-Zellen-Markern zur Diagnose eingesetzt, insbesondere in Kombination mit Anti-CD23. Anti-CD5 ist auch bei der Differenzierung von reifen kleinzelligen malignen Lymphzellentumoren sehr nützlich. Außerdem kann Anti-CD5 zur Unterscheidung von Thymuskarzinomen (+) und Thymomen (-) genutzt werden, insbesondere in Kombination mit CD117 und CK7. Anti-CD5 reagiert nicht mit Granulozyten oder Monozyten.
Qualität
IVD
IVD
IVD
RUO
Verlinkung
CD5-positive Kontrollobjektträger, Produkt-Nr. 205S, sind für den Einsatz in der Immunhistochemie (formalinfixierte Paraffinschnitte) verfügbar.
Physikalische Form
Lösung in Tris-Puffer, pH 7,3–7,7, mit 1 % BSA und <0,1 % Natriumazid
Angaben zur Herstellung
Laden Sie die für Ihre Produktcharge und Ihr Format geltende Gebrauchsanweisung herunterHinweis: Dies erfordert einen Schlüsselcode, der auf Ihrer Verpackung oder Ihrem Produktetikett angegeben ist.
Sonstige Hinweise
Den Technischen Kundendienst erreichen Sie unter: 800-665-7284 oder per E-Mail: service@cellmarque.com
Rechtliche Hinweise
Cell Marque is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Chung-Che Chang et al.
Modern pathology : an official journal of the United States and Canadian Academy of Pathology, Inc, 15(10), 1051-1057 (2002-10-16)
CD5 expression in neoplastic large B-cells in T-cell/histiocyte-rich large B-cell lymphoma has not been reported, to the best of our knowledge. Here we describe the first case of CD5+ T-cell/histiocyte-rich large B-cell lymphoma that is well documented by histomorphology, immunohistochemistry
S H Tan et al.
The British journal of dermatology, 149(3), 542-553 (2003-09-27)
Cutaneous lymphomas other than mycosis fungoides (MF) are a heterogeneous group with wide variations in clinical presentation, biological behaviour and prognosis. New classification systems have been designed or proposed in recent years, with well-defined disease entities and emphasis on the
J K Chan et al.
Histopathology, 25(6), 517-536 (1994-12-01)
A new classification of lymphoid neoplasms, mostly based on existing terminology, is proposed by the International Lymphoma Study Group. The proposed classification was reached through a consensus of the members, despite their diverse backgrounds, and consists of a listing of
Ben Hatano et al.
Pathology international, 52(5-6), 400-405 (2002-07-09)
Peripheral T-cell lymphomas (PTCL) with nodular growth patterns are very rare, with only 17 cases reported previously. Here, we report a case of PTCL with a nodular growth pattern. The patient was an 81-year-old Japanese woman who complained of malaise
CD5+ B lymphocytes.
M T Kasaian et al.
Proceedings of the Society for Experimental Biology and Medicine. Society for Experimental Biology and Medicine (New York, N.Y.), 197(3), 226-241 (1991-07-01)