The protocol for this detection to run this antibody in that manner. The protocol available is with UltraView detection and No Pretreatment, a 32-minute antibody incubation at room temperature, plus amplifier.
202M-9
Aktin, Glattmuskel (1A4) Mouse Monoclonal Antibody
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
100
500
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1A4, monoclonal
Beschreibung
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Verpackung
vial of 0.1 mL concentrate (202M-94)
vial of 0.5 mL concentrate (202M-95)
bottle of 1.0 mL predilute (202M-97)
vial of 1.0 mL concentrate (202M-96)
bottle of 7.0 mL predilute (202M-98)
Hersteller/Markenname
Cell Marque®
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
Isotyp
IgGκ
Kontrolle
appendix
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Visualisierung
cytoplasmic
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Qualität
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | RUO |
Verlinkung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
-
Can Smooth Muscle Actin (1A4) be run on the Ventana/Roche Ultra using OptiView detection, and what would be the protocol for this?