Wichtige Dokumente
18854
Kaempferol-7-O-β -D-glucopyranosid
≥90.0% (HPLC)
Synonym(e):
7-(β-D-Glucopyranosyloxy)-3,5-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-on, Kaempferol-7-O-glucosid, Populnin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
powder
Anwendung(en)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc(O)c3C(=O)C(O)=C(Oc3c2)c4ccc(O)cc4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C21H20O11/c22-7-13-15(25)17(27)19(29)21(32-13)30-10-5-11(24)14-12(6-10)31-20(18(28)16(14)26)8-1-3-9(23)4-2-8/h1-6,13,15,17,19,21-25,27-29H,7H2/t13-,15-,17+,19-,21-/m1/s1
InChIKey
YPWHZCPMOQGCDQ-HMGRVEAOSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?